Learn More
VITLAB™ Polypropylene Measuring Pipets
Marca:  VITLAB™ 163194
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15751986
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Especificaciones
Polipropileno
0,1 ml
±0,02 ml
300 mm
Sí
1/pack
2 ml
Pipeta de medición