Learn More
VITLAB™ Polypropylene Measuring Pipets
167.76€ - 290.76€
Especificaciones
Material | Polipropileno |
---|---|
Graduado | Sí |
Graduaciones | 0,1 ml |
Cantidad | 1/pack |
Tipo | Pipeta de medición |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15741986
|
VITLAB™
163094 |
1 ml | 300 mm | N/A | |||||
15761986
|
VITLAB™
163294 |
5 ml | 330 mm | N/A | |||||
15771986
|
VITLAB™
163594 |
10 ml | 320 mm | N/A | |||||
10321155
|
VITLAB™
163394 |
10 ml | 330 mm | N/A | |||||
15751986
|
VITLAB™
163194 |
2 ml | 300 mm | N/A | |||||
Especificaciones
Polipropileno | |
0,1 ml | |
Pipeta de medición |
Sí | |
1/pack |