Learn More
BRAND™ Tubos para microcentrífuga con tapones de rosca con junta labiada acoplados
Fabricados en polipropileno y polietileno con un tapón de rosca de polipropileno. Los tubos para microcentrífuga BRAND™ con tapones de rosca con junta labiada acoplados incluyen un cono de sellado integral. Los insertos de tapón de polipropileno con colores para su identificación se pueden adquirir por separado.
183.00€ - 186.00€
Especificaciones
Estilo de tapón Tapón de rosca con junta labiada
Material del cierre Polietileno
Esterilizables en autoclave No
Material Polipropileno
Intervalo de temperatura (métrico) De – 90C a 100 °C
Ver más especificaciones
Productos 5
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Formato Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Formato Precio Cantidad y disponibilidad  
10668461
Ver documentos
BRAND™
780702
1,5 ml Fondo cónico
186.00€
paquete de 1000
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
10402711
Ver documentos
BRAND™
780701
1,5 ml Autoestables y con fondo cónico
186.00€
paquete de 1000
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
10529022
Ver documentos
BRAND™
780704
2 ml Fondo cónico
183.00€
paquete de 1000
Fecha estimada de envío: 22-04-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
10678461
Ver documentos
BRAND™
780703
2 ml Autoestables y con fondo cónico
186.00€
paquete de 1000
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
10350221
Ver documentos
BRAND™
780700
0,5 ml Autoestables y con fondo cónico
186.00€
paquete de 1000
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Fabricados en polipropileno y polietileno con un tapón de rosca de polipropileno.
  • No graduados.
  • Intervalo de temperatura: De – 90 °C a + 100 °C.
  • Disponibles por separado: insertos de tapón de polipropileno de distintos color para su identificación.
Especificaciones
Especificaciones
Tapón de rosca con junta labiada
No
De – 90C a 100 °C
No
Polietileno
Polipropileno
No estéril
Documentos
Product Certifications
Título del producto
BRAND™ Tubos para microcentrífuga con tapones de rosca con junta labiada acoplados