Learn More
BRAND™ Tubos para microcentrífuga con tapones de rosca con junta labiada acoplados
Fabricados en polipropileno y polietileno con un tapón de rosca de polipropileno. Los tubos para microcentrífuga BRAND™ con tapones de rosca con junta labiada acoplados incluyen un cono de sellado integral. Los insertos de tapón de polipropileno con colores para su identificación se pueden adquirir por separado.
Marca: BRAND™ 780701
141.80 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
- Fabricados en polipropileno y polietileno con un tapón de rosca de polipropileno.
- No graduados.
- Intervalo de temperatura: De – 90 °C a + 100 °C.
- Disponibles por separado: insertos de tapón de polipropileno de distintos color para su identificación.
Especificaciones
Tapón de rosca con junta labiada | |
No | |
Polipropileno | |
1000/paq. | |
No estéril |
Polietileno | |
1,5 ml | |
Autoestables y con fondo cónico | |
De – 90C a 100 °C | |
No |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
2271404577 | Certificado de análisis | 21/02/2025 | 780701 |
229938163 | Certificado de análisis | 18/10/2024 | 780701 |
217237977 | Certificado de análisis | 15/07/2024 | 780701 |
205937738 | Certificado de análisis | 01/03/2024 | 780701 |
200537546 | Certificado de análisis | 20/11/2023 | 780701 |