Learn More
BRAND™ Tubo de polipropileno para microcentrífuga
El tapón de rosca se vende por separado.
Marca:  BRAND™ 780761
104.65 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10043363
  • 138.00€ / paquete de 1000
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Hechos de polipropileno (PP)
  • Estéril
  • Temperatura de funcionamiento: De -196 °C a 121 °C
  • Esterilizable en autoclave
  • De acuerdo con la norma DIN EN 285
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
1,5 ml
44 mm
1000
17,000 G
Polipropileno
Con base
De – 196C a 121 °C
13 mm
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
1 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote234327514 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/02/2025 Catalog Number780761
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
BRAND™ Tubo de polipropileno para microcentrífuga > Capacidad (métrico): 1,5 ml, incluye: Con base