Learn More
BRAND™ Tubo de polipropileno para microcentrífuga
El tapón de rosca se vende por separado.
138.00€
Especificaciones
Material | Polipropileno |
---|---|
Altura (métrico) | 44 mm |
N.° por paquete | 1000 |
Intervalo de temperatura (métrico) | De – 196C a 121 °C |
Diámetro (métrico) | 13 mm |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10572774
|
BRAND™
780764 |
2 ml | Sin base |
138.00€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10043363
|
BRAND™
780761 |
1,5 ml | Con base |
138.00€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10413675
|
BRAND™
780762 |
1,5 ml | Sin base |
138.00€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10399113
|
BRAND™
780760 |
0,5 ml | Con base |
138.00€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Hechos de polipropileno (PP)
- Estéril
- Temperatura de funcionamiento: De -196 °C a 121 °C Esterilizable en autoclaveDe acuerdo con la norma DIN EN 285
Especificaciones
Polipropileno | |
1000 | |
13 mm |
44 mm | |
De – 196C a 121 °C |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
BRAND™ Tubo de polipropileno para microcentrífuga