Learn More
Fisherbrand™ Tubos para microcentrífuga de polipropileno
Utilice estos tubos para una gran variedad de aplicaciones de centrifugación a alta velocidad. Los tubos para microcentrífuga de polipropileno Fisherbrand™ disponen de una superficie de escritura mate en el cierre y el lateral del tubo (excepto para tubos naturales) lo que permite una fácil y cómoda identificación de las muestras.
Marca:  Fisherbrand™ FB74023
15.46 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24328" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11508232
  • 22.70€ / paquete de 1000
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Description
Description
  • Tubos de polipropileno graduados
  • Adecuados para soportar la tensión de la centrifugación a alta velocidad a 20 000 × g
  • Su diseño de una sola pieza cuenta con un tapón acoplado, que proporciona un cierre hermético seguro, y una base reforzada para una mayor protección contra las fugas
  • Esterilizable en autoclave
Specifications
Specifications
Polipropileno
0,5 ml
Polipropileno
1000/Paq.
20000g
Natural
Microcentrífuga
1000/Paq.
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Fisherbrand™ Tubos para microcentrífuga de polipropileno > Capacidad: 0,5 ml; color: Natural
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.