Learn More
Ratiolab™ Tubos para microcentrífuga de polipropileno
Utilice estos tubos para una gran variedad de aplicaciones de centrifugación.Los tubos de microcentrífuga de polipropileno Ratiolab™ están disponibles en una gran variedad de colores para facilitar la identificación.
Marca: Ratiolab™ 5615000
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
- Esterilizable en autoclave con tapón abierto a 121 °C durante 20 min.
- Color natural o colores diferentes para una identificación cómoda
- Tapón de sellado hermético
- Seguro y fácil de abrir y cerrar
Especificaciones
Polipropileno | |
1,5 ml | |
Polipropileno | |
1000/paq. |
Sí | |
Natural | |
1000/paq. |