Learn More
Ratiolab™ Tubos para microcentrífuga de polipropileno
Utilice estos tubos para una gran variedad de aplicaciones de centrifugación.Los tubos de microcentrífuga de polipropileno Ratiolab™ están disponibles en una gran variedad de colores para facilitar la identificación.
12.65€ - 137.00€
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10008740
|
Ratiolab™
5615000 |
1,5 ml | Natural |
12.65€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 13-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10630983
|
Ratiolab™
5615101 |
2mL | Natural |
15.65€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 23-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10145884
|
Ratiolab™
5616025 |
2mL | Transparente |
137.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 13-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Esterilizable en autoclave con tapón abierto a 121 °C durante 20 min.
- Color natural o colores diferentes para una identificación cómoda
- Tapón de sellado hermético
- Seguro y fácil de abrir y cerrar
Especificaciones
Polipropileno | |
Polipropileno |