Learn More
Fisherbrand™ Microplacas de polipropileno de 384 pocillos
Ofrece una mayor densidad de pocillos para un uso económico de reactivos caros. Las microplacas de polipropileno Fisherbrand™ incluyen 384 pocillos redondos para una recuperación óptima de las muestras.
429.00€ - 526.00€
Spécification
Certificaciones/conformidad | Superficie estándar ANSI™ |
---|---|
Formato | Estándar |
matriz, red, conjunto | 16 x 24 |
Material | Polipropileno |
N.° de pocillos | 384 |
Code produit | Marque | Color | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Color | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11977954
![]() |
Fisherbrand™
236200 |
Amarillo |
429.00€
paquete de 120 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11987954
![]() |
Fisherbrand™
236300 |
Azul |
526.00€
paquete de 120 |
Fecha estimada de envío: 06-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Description
- Ideal for storage of compounds and nucleic acid libraries
- Chemical resistant
- Withstands temperatures from -80° to +80°C
- Conform to ANSI™ standard footprint for optimal use in automated handling and liquid-dispensing systems
Spécification
Superficie estándar ANSI™ | |
16 x 24 | |
384 | |
120/pack |
Estándar | |
Polipropileno | |
Redondo | |
De -80 °C a +80 °C |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Fisherbrand™ Microplacas de polipropileno de 384 pocillos