Learn More
Fisherbrand™ Microplacas de polipropileno de 384 pocillos
GREENER_CHOICE
Ofrece una mayor densidad de pocillos para un uso económico de reactivos caros. Las microplacas de polipropileno Fisherbrand™ incluyen 384 pocillos redondos para una recuperación óptima de las muestras.
Marca:  Fisherbrand™ 236300
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11987954
  • 526.00€ / paquete de 120
Fecha estimada de envío: 24-07-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Ideales para el almacenamiento de compuestos y bibliotecas de ácidos nucleicos
  • Resistentes a productos químicos.
  • Resiste temperaturas de – 80 ° a + 80 °C
  • Cumplen con el tamaño de la norma ANSI™ para un uso óptimo en sistemas de manipulación automatizada y de dispensación de líquidos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Superficie estándar ANSI™
16 x 24
Polipropileno
384
120/pack
Estándar
Azul
120 μl
Redondo
De -80 °C a +80 °C
Videos
  • Fisherbrand - Advantage aspiration system
    The Fisherbrand aspiration Advantage system is a compact and portable unit with an integrated resistant diaphragm pump, used for the safe and precise aspiration of non-flammable chemical, biological, and medical liquids.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Fisherbrand Advantage aspiration system
    SDS
    Documentos Certificados
    Ofertas especiales
    Ofertas especiales
    Título del producto
    Fisherbrand™ Microplacas de polipropileno de 384 pocillos > Color: Azul