Learn More
Mutexil™ Batas de laboratorio de protección para visitantes
Click to view available options
Tipo de tapón:
A presión
Cremallera
Snaps
Tamaño:
XL
2XL
3XL
Descripción
Bata de laboratorio de PP no tejida con cierre a presión y bolsillos
- Desechables
- PP 40 g/m2
- Para mantenimiento, visitas a lugares de producción
- Para entornos no peligrosos
Especificaciones
Especificaciones
Tipo de producto | Lab Coat |
Tamaño | XL |
Material | Polipropileno |
Color | Blanco |
Tipo de tapón | Cremallera |
Estilo de manguito | Elástico |
N.º de bolsillos | None |
Clasificación de riesgos | Para entornos no peligrosos |
Para utilizar con (aplicación) | Agroindustria, industria, comunidades y restauración |
Tipo de empaquetado | 5 bolsas de 10 |
Mostrar más |
Título del producto
Mutexil™ Batas de laboratorio de protección para visitantes >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido