Learn More
Masterflex™ Adapter Fittings, Sanitary Clamp to Hose Barb, Straight
Maintain sanitary conditions while quickly connecting to tubing.
Marca: Masterflex™ 31805-31
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Estos adaptadores, que permiten un montaje y desmontaje sencillos de instalaciones sanitarias, son adecuados para la conexión de un racor Tri-Clamp™ a tubos flexibles con el adaptador para tubo dentado
- Aunque ambos materiales pueden esterilizarse en autoclave, el PVDF tolera altas temperaturas mejor que el PP y funcionará de manera más consistente después de varios procesos de esterilización en autoclave.
- Las abrazaderas y juntas necesarias para un sistema completo se venden por separado.
Especificaciones
Adaptador dentado sanitario | |
Polipropileno | |
-9 °C | |
de 82 °C |
Esterilizables en autoclave | |
Encaja en abrazadera Ladish de 25,4 mm (1 pulgada) de tamaño × tubos con DI de 6,35 mm (1/4 pulgadas) | |
1 paquete |