Learn More
Masterflex™ Adapter Fittings, Sanitary Clamp to Hose Barb, Straight
Maintain sanitary conditions while quickly connecting to tubing.
137.00€ - 238.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Adaptador dentado sanitario |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Esterilizables en autoclave |
Material | Polipropileno |
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -9 °C |
Cantidad de embalaje | 1 paquete |
Código de producto | Marca | Para utilizar con | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11775808
|
Masterflex™
31805-31 |
Encaja en abrazadera Ladish de 25,4 mm (1 pulgada) de tamaño × tubos con DI de 6,35 mm (1/4 pulgadas) |
238.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11726088
|
Masterflex™
31805-25 |
Encaja en abrazaderas de 19,05 mm (3/4 pulgadas) × tubos con D.I. de 6,35 mm (1/4 pulgadas) |
137.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11827533
|
Masterflex™
31805-26 |
Encaja en abrazaderas de 3/4 pulgadas × tubos con D.I. de 3/8 pulgadas |
162.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Racores sanitarios polipropileno• Prever un collar de presión 88016/racor sanitario
• Int. 6,4mm
Especificaciones
Adaptador dentado sanitario | |
Polipropileno | |
1 paquete |
Esterilizables en autoclave | |
-9 °C | |
de 82 °C |