Learn More
Masterflex™ Adapter Fittings, Sanitary Clamp to Hose Barb, Straight
Maintain sanitary conditions while quickly connecting to tubing.
Marca:  Masterflex™ 31805-26
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11827533
  • 162.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 02-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Estos adaptadores, que permiten un montaje y desmontaje sencillos de instalaciones sanitarias, son adecuados para la conexión de un racor Tri-Clamp™ a tubos flexibles con el adaptador para tubo dentado
  • Aunque ambos materiales pueden esterilizarse en autoclave, el PVDF tolera altas temperaturas mejor que el PP y funcionará de manera más consistente después de varios procesos de esterilización en autoclave.
  • Las abrazaderas y juntas necesarias para un sistema completo se venden por separado.
Especificaciones
Especificaciones
Adaptador dentado sanitario
Polipropileno
-9 °C
de 82 °C
Esterilizables en autoclave
Encaja en abrazaderas de 3/4 pulgadas × tubos con D.I. de 3/8 pulgadas
1 paquete
Certificados
Ver productos accesorios