Learn More
Brand™ Tapones de rosca para microtubos
Fabricados con polipropileno con junta de silicona. Los tapones de rosca para microtubos BRAND™ están disponibles en diversos colores. Para su uso a temperaturas entre – 196 y 121 °C. Esterilizables en autoclave.
Marca: Brand™ 780742
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Fabricados en polipropileno y con un junta de silicona.
- Disponibles en varios colores.
- Escala de temperatura: de –196 A 121 °C.
- Esterilizables en autoclave;
Especificaciones
Tapón de rosca con sellado de silicona | |
Polipropileno | |
Microtubos de 0,5 a 2 ml con tapón de rosca a granel |
Esterilizable en autoclave | |
Rojo |