Learn More
Brand™ Tapones de rosca para microtubos
Fabricados con polipropileno con junta de silicona. Los tapones de rosca para microtubos BRAND™ están disponibles en diversos colores. Para su uso a temperaturas entre – 196 y 121 °C. Esterilizables en autoclave.
150.00€ - 168.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Tapón de rosca con sellado de silicona |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Material | Polipropileno |
Para utilizar con (equipo) | Microtubos de 0,5 a 2 ml con tapón de rosca a granel |
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10203031
|
Brand™
780740 |
Blanco |
161.00€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10354101
|
Brand™
780741 |
Azul |
168.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 15-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10759731
|
Brand™
780742 |
Rojo |
150.00€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10797041
|
Brand™
780743 |
Verde |
168.00€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10603761
|
Brand™
780744 |
Amarillo |
168.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 15-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Fabricados con polipropileno con junta de silicona.
- Disponibles en una variedad de colores.
- Escala de temperatura: de – 196 a 121 °C.
- Esterilizables en autoclave;
Especificaciones
Tapón de rosca con sellado de silicona | |
Esterilizable en autoclave | |
Polipropileno | |
Microtubos de 0,5 a 2 ml con tapón de rosca a granel |