Learn More
Brand™ Tapones de rosca para microtubos
Fabricados con polipropileno con junta de silicona. Los tapones de rosca para microtubos BRAND™ están disponibles en diversos colores. Para su uso a temperaturas entre – 196 y 121 °C. Esterilizables en autoclave.
Marca:  Brand™ 780743
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10797041
  • 168.00€ / paquete de 1000
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Fabricados en polipropileno y con un junta de silicona.
  • Disponibles en varios colores.
  • Escala de temperatura: de –196 A 121 °C.
  • Esterilizables en autoclave;
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Tapón de rosca con sellado de silicona
Polipropileno
Microtubos de 0,5 a 2 ml con tapón de rosca a granel
Esterilizable en autoclave
Verde