Learn More
Brand™ Polypropylene Separating Funnels with Screw Cap and Stopcock
Manufactured from polypropylene for high clarity to aid in observation of contents.
Marca:  Brand™ 140004
158.95 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10028380
  • 202.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 21-03-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Con tapa de rosca de polipropileno
  • Con llave de paso cónica especial de PTFE con dispositivo de retención
  • Esterilización en autoclave a 121°C
  • Se venden individualmente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
125 ml
Tapón de rosca y llave de paso
Embudo de separación
Polipropileno
Transparente
1/paq.