Learn More
Brand™ Polypropylene Separating Funnels with Screw Cap and Stopcock
Manufactured from polypropylene for high clarity to aid in observation of contents.
202.00€ - 285.00€
Especificaciones
Material | Polipropileno |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Sí |
Color | Transparente |
Incluye | Tapón de rosca y llave de paso |
Cantidad | 1/paq. |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10343561
|
Brand™
140007 |
1000 ml |
285.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10028380
|
Brand™
140004 |
125 ml |
202.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10547271
|
Brand™
140005 |
250 ml |
210.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- With polypropylene screw cap
- With special conical PTFE stopcock with retention device
- Autoclavable to 121°C
- Sold individually
Especificaciones
Polipropileno | |
Transparente | |
1/paq. |
Sí | |
Tapón de rosca y llave de paso | |
Embudo de separación |