Learn More
DeltaLab™ Recipientes para muestras de polipropileno
Utilice estos recipientes de polipropileno para muestras Deltalab™ para la recogida de muestras. Son ultratransparentes con tapón de rosca de polietileno a prueba de fugas.
Marca: DeltaLab™ 409726
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Recipientes de polipropileno ultratransparente con tapones roscados de polietileno a prueba de fugas.
- Graduación moldeada en incrementos de 20 ml hasta 100 ml.
- Panel mate en el lateral para una escritura sencilla
- Color estándar de la tapa: rojo
Especificaciones
Recipientes para muestras | |
Sí | |
Estéril | |
CE e IVD | |
Polietileno | |
Tapón de rosca a pruebas de fuga | |
57 mm | |
74,3 mm | |
350/paquete; envasadas individualmente |
Sí | |
Polipropileno | |
150 mL | |
Rojo | |
62,1 mm | |
Transparente | |
Hasta 100 ml | |
Tapón |