Learn More
DeltaLab™ Recipientes para muestras de polipropileno
Utilice estos recipientes de polipropileno para muestras Deltalab™ para la recogida de muestras. Son ultratransparentes con tapón de rosca de polietileno a prueba de fugas.
109.23€ - 138.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Recipientes para muestras |
---|---|
Closure Included | Sí |
Graduated | Sí |
Material | Polipropileno |
Capacidad (métrico) | 150 mL |
Código de producto | Marca | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15244145
|
DeltaLab™
409726 |
Estéril |
109.23€
paquete de 350 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15264155
|
DeltaLab™
409702 |
No estéril |
138.00€
paquete de 450 |
Fecha estimada de envío: 09-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Recipientes de polipropileno ultratransparente con tapones roscados de polietileno a prueba de fugas.
- Graduación moldeada en incrementos de 20 ml hasta 100 ml.
- Panel mate en el lateral para una escritura sencilla
- Color estándar de la tapa: rojo
Especificaciones
Recipientes para muestras | |
Sí | |
150 mL | |
Rojo | |
62,1 mm | |
Transparente | |
Hasta 100 ml | |
Tapón |
Sí | |
Polipropileno | |
CE e IVD | |
Polietileno | |
Tapón de rosca a pruebas de fuga | |
57 mm | |
74,3 mm |