Learn More
Gilac™ Cajas de refrigerador herméticas
Excelente para la conservación del sabor y la protección frente a los olores externos.
Marca: Gilac™ G602020
Detalles adicionales : Peso : 0.07200kg
Descripción
- 75 mm de altura, disponible en diferentes anchuras
- El contenido se puede ver y reconocer
- Se proporciona una tapa flexible y hermética
- Fabricados con polipropileno
Especificaciones
20.3 oz. | |
Conformidad con el contacto con alimentos | |
LDPE | |
Transparente | |
Rectangulares | |
Archivador de portaobjetos Shandon | |
-4°F to +194°F (Container), -15°C to +5°F | |
110 x 110 x 75 mm | |
4.3 in. | |
4.3 in. | |
3 in. |
0,6 L | |
Blanco | |
Tapa hermética | |
Polipropileno | |
Almacenamiento de alimentos | |
Stackable | |
Recipiente: De -20 ° a +90 °C; tapa: De -15° a +60 °C | |
110 mm | |
110 mm | |
75 mm | |
0,08 kg |