Learn More
Gilac™ Cajas de refrigerador herméticas
Excelente para la conservación del sabor y la protección frente a los olores externos.
4.10€ - 14.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Conformidad con el contacto con alimentos |
---|---|
Color del tapón | Blanco |
Material del cierre | LDPE |
Tipo de tapón | Tapa hermética |
Color | Transparente |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11794306
|
Gilac™
G602020 |
0,6 L |
4.10€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11704926
|
Gilac™
G602220 |
2,5 L |
14.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- 75 mm de altura, disponible en diferentes anchuras
- El contenido se puede ver y reconocer
- Se proporciona una tapa flexible y hermética
- Fabricados con polipropileno
Especificaciones
Conformidad con el contacto con alimentos | |
LDPE | |
Transparente | |
Rectangulares | |
Archivador de portaobjetos Shandon | |
-4°F to +194°F (Container), -15°C to +5°F | |
75 mm |
Blanco | |
Tapa hermética | |
Polipropileno | |
Almacenamiento de alimentos | |
Stackable | |
Recipiente: De -20 ° a +90 °C; tapa: De -15° a +60 °C | |
3 in. |