Learn More
Azpack™ Recipiente para almacenamiento de polipropileno
Mantenga los alimentos seguros y los ingredientes frescos. El recipiente de almacenamiento de polipropileno Azpack™ incluye una tapa a presión hermética.
Marca: Azpack™ 11388063
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Calidad profesional de almacenamiento de alimentos
- Tapa diseñada para facilitar la apertura y el resellado
- 100 % hermético
- Material de polipropileno transparente
- Seguro para lavavajillas, microondas y nevera/congelador
Especificaciones
3750 ml | |
Tapa a presión | |
Polipropileno | |
Almacenamiento | |
Archivador de portaobjetos Shandon | |
270 x 195 x 105 mm | |
Entre 183 y 248 mm | |
Entre 111 y 178 mm | |
Entre 97 y 98 mm |
2002/72/EC, BSEN 1186:2002 | |
Transparente | |
Rectangulares | |
Tapa a presión | |
1 unidad | |
270 mm | |
195 mm | |
105 mm |