Learn More
Azpack™ Recipiente para almacenamiento de polipropileno
Mantenga los alimentos seguros y los ingredientes frescos. El recipiente de almacenamiento de polipropileno Azpack™ incluye una tapa a presión hermética.
4.10€ - 17.60€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad 2002/72/EC, BSEN 1186:2002
Tipo de tapón Tapa a presión
Color Transparente
Material Polipropileno
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Forma Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Forma Precio Cantidad y disponibilidad  
11378063
Ver documentos
Azpack™
11378063
2250 ml 235 x 170 x 85 mm Rectangulares Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
11388063
Ver documentos
Azpack™
11388063
3750 ml 270 x 195 x 105 mm Rectangulares Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
11348063
Ver documentos
Azpack™
11348063
750 ml 175 x 120 x 60 mm Rectangulares Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
12388288
Ver documentos
Azpack™
12388288
250 ml 85 × 70 mm (An × Al) Redondo Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
11368053
Ver documentos
Azpack™
11368053
370 ml 85 × 100 mm (An × Al) Redondo
6.00€
cada uno
11308063
Ver documentos
Azpack™
11308063
1800 mL 140 x 140 x 140 mm Cuadrada Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
  • Calidad profesional de almacenamiento de alimentos
  • Tapa diseñada para facilitar la apertura y el resellado
  • 100 % hermético
  • Material de polipropileno transparente
  • Seguro para lavavajillas, microondas y nevera/congelador
Especificaciones
Especificaciones
2002/72/EC, BSEN 1186:2002
Transparente
Almacenamiento
Archivador de portaobjetos Shandon
Tapa a presión
Polipropileno
Tapa a presión