Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Conexión de manguera recta de polipropileno
For connecting screw caps with bore. Lenz Laborglasinstrumente™ Plastic Straight Hose Connectors are made from polypropylene.
Marca:  Lenz Laborglasinstrumente™ 01350001
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12303379
  • 78.00€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 23-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Esterilizable en autoclave
  • Disponibles en dos tamaños de rosca distintos
  • Sellado de silicona
Especificaciones
Especificaciones
Conexión de manguera recta
Polipropileno
10 Paq.
Recto
Esterilizable en autoclave
Para tapones de rosca con orificio
GL18