Learn More
Kartell™ Gradillas para tubos de ensayo de tres niveles de polipropileno
Fabricadas con polipropileno para una mayor resistencia y durabilidad. Las gradillas para tubos de ensayo de dos y tres niveles de polipropileno Kartell™ tienen capacidad para diez tubos y son ligeras e irrompibles.
Marca: Kartell™ 0056000
Descripción
Fabricado con polipropileno para una mayor resistencia y durabilidad.Las gradillas para tubos de ensayo de dos y tres niveles de polipropileno Kartell™ tienen capacidad para diez tubos y son ligeras e irrompibles.
- Patrón tradicional irrompible
- Ligero
- Esterilizable en autoclave a 120 °C.
- Las indentaciones en el área de la base mantienen los tubos de ensayo en posición
Especificaciones
Gradilla para tubos de ensayo de tres niveles | |
Tubos (20 mm) | |
12 | |
20 mm |
Esterilizable en autoclave | |
Polipropileno | |
190 x 60 mm | |
20 mm |