Learn More
Kartell™ Gradillas para tubos de ensayo de tres niveles de polipropileno
Fabricadas con polipropileno para una mayor resistencia y durabilidad. Las gradillas para tubos de ensayo de dos y tres niveles de polipropileno Kartell™ tienen capacidad para diez tubos y son ligeras e irrompibles.
12.10€ - 119.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
---|---|
Material | Polipropileno |
Código de producto | Marca | Admite | Diámetro de la abertura (métrico) | Dimensiones (L x An) | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Admite | Diámetro de la abertura (métrico) | Dimensiones (L x An) | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
11361185
|
Kartell™
0055900 |
Tubos (12 mm) | 12 mm | 190 x 60 mm | Gradilla para tubos de ensayo de tres niveles |
12.10€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10673662
|
Kartell™
0056200 |
Tubos (20 mm) | 20 mm | 375 x 65mm | Gradilla para tubos de ensayo de tres niveles |
119.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
12651006
|
Kartell™
0037000 |
Tubos (18 mm) | 18 mm | 250 x 60 mm | Gradilla para tubos de ensayo de dos niveles |
52.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11371185
|
Kartell™
0056000 |
Tubos (20 mm) | 20 mm | 190 x 60 mm | Gradilla para tubos de ensayo de tres niveles |
12.10€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
Fabricado con polipropileno para una mayor resistencia y durabilidad.Las gradillas para tubos de ensayo de dos y tres niveles de polipropileno Kartell™ tienen capacidad para diez tubos y son ligeras e irrompibles.
- Patrón tradicional irrompible
- Ligeras
- Esterilizables en autoclave a 120 °C.
- Las hendiduras de la zona de la base mantienen fijos los tubos de ensayo
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Polipropileno |