Learn More
Eppendorf™ Microplacas para PCR Twin Tec de 384 pocillos en forma de U de polipropileno
GREENER_CHOICE
Compatibles con sistemas automatizados. Contorno del pocillo interior en forma de U para facilitar la identificación
Marca:  Eppendorf™ 0030128508
224.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10573035
  • 227.00€ / paquete de 25
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Compatibles con sistemas automatizados.Contorno del pocillo interior en forma de U para facilitar la identificación
  • Contorno del pocillo interior en forma de U para facilitar la identificación
  • Flexión mínima de los faldones
  • El faldón continuo proporciona compatibilidad con sistemas automatizados
  • Apilable
  • 8 orificios en el faldón, que ayudan a la colocación de la placa en el bloque termociclador y su retirada, p. ej., con pinzas
  • Dentro de las recomendaciones de huella SBS (127,76 ± 0,25 mm x 85,47 ± 0,25 mm)
  • Adecuado para todos los termocicladores comunes de 384 pocillos
  • 45 μl de volumen máximo de pocillos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Incluye código de barras
16 x 24
Eppendorf™
Microplaca
Polipropileno
384
U
Sistemas automatizados
Estándar
25 paq.
Transparente
Con faldón
45 μl
45 μl
25
25/paq.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Eppendorf™ Microplacas para PCR Twin Tec de 384 pocillos en forma de U de polipropileno > Color: Incolora