Learn More
BRAND™ Polypropylene Valve Cap
For closing valve block. Suitable for autoclaving.
Marca: BRAND™ 704554
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Estructura de polipropileno
- Esterilizable en autoclave
- Para uso con Seripettor&;
Especificaciones
Tapón de válvula | |
Polipropileno | |
Seripettor™ / Seripettor™ Pro |
Esterilizables en autoclave | |
25 ml | |
1 unidad |