missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BRAND™ Polypropylene Valve Cap
For closing valve block. Suitable for autoclaving.
29.20€
Especificaciones
Tipo de producto | Tapón de válvula |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Esterilizables en autoclave |
Material | Polipropileno |
Para utilizar con (equipo) | Seripettor™ / Seripettor™ Pro |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10673392
|
BRAND™
704554 |
25 ml |
29.20€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10039800
|
BRAND™
704552 |
2 y 10 ml |
29.20€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Polypropylene construction
- Autoclavable
- For use with seripettor™
Especificaciones
Tapón de válvula | |
Esterilizables en autoclave | |
Polipropileno | |
Seripettor™ / Seripettor™ Pro |