Learn More
Cole-Parmer™ Essentials Anti-Static Weighing Funnels, Polypropylene
Polypropylene Anti-Static Weighing Funnels ensure complete sample transfer.
180.96€ - 272.21€
Especificaciones
Material | Polipropileno |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
Para utilizar con (aplicación) | Matraz aforado |
Para utilizar con (equipo) | Diseñado para adaptarse a placas de micropocillos |
Tipo de producto | Embudo de pesaje |
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
15146526
|
Cole-Parmer™ Essentials
06127-04 |
Tamaño: Medio |
180.96€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
15352224
|
Cole-Parmer™ Essentials
06127-00 |
Tamaño: Micro |
272.21€
paquete de 96 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
Descripción
- Autoclavable
- 6 month warranty
- These disposable polypropylene (PP) weighing funnels are designed to fit in volumetric flasks
- One side of the funnel is flattened so you can set the funnel flat on a balance
Especificaciones
Polipropileno | |
Matraz aforado | |
Embudo de pesaje |
Autoclavable | |
Diseñado para adaptarse a placas de micropocillos |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Cole-Parmer™ Essentials Anti-Static Weighing Funnels, Polypropylene