Learn More
Cole-Parmer™ Essentials Anti-Static Weighing Funnels, Polypropylene
Polypropylene Anti-Static Weighing Funnels ensure complete sample transfer.
Marca: Cole-Parmer™ Essentials 06127-00
192.32 EUR hasta el 2025-07-11
Use el código promocional "25721" para aplicar la oferta.
Descripción
- Autoclavable
- 6 month warranty
- These disposable polypropylene (PP) weighing funnels are designed to fit in volumetric flasks
- One side of the funnel is flattened so you can set the funnel flat on a balance
Especificaciones
Polipropileno | |
Tamaño: Micro | |
Diseñado para adaptarse a placas de micropocillos |
Autoclavable | |
Matraz aforado | |
Embudo de pesaje |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Volver al laboratorio Semestre de verano
Ahorre hasta un 94% en Enseñanza básica de laboratorioPromo Code: 25721Expires: 2025-05-01
New Offer Ahorrar ahora