Learn More
Cole-Parmer™ Polypropylene XRF Window Film
Thin window film for XRF liquid sample cups.
170.00€ - 373.00€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | XRF Spectrometers |
---|---|
Tipo | Película de ventana |
Para utilizar con (aplicación) | Covers sample window |
Material | Polipropileno |
Intervalo de temperatura (métrico) | Up to 100°C |
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15310572
|
Cole-Parmer™
3521 |
2.5 in. Window Film Circles | N/A | ||||||
15370562
|
Cole-Parmer™
3520-SSP |
0.2 mil Window Film Roll |
170.00€
1 rollo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Heat resistant up to 100°C (212 °F).
- Reasonably chemically resistant.
- Compatible with X-Cell™ sample cups.
- Available in 0.2 mil (5 μm) thickness.
- Box has a serrated edge for tearing thin window film to desired length.
- Cole-Parmer™ XRF window film serves as the sample window over our X-Cell sample cups, allowing for uniform transmission of x-rays while effectively containing the liquid sample.
- Polypropylene film is heat resistant up to 100 °C (212°F).
- It is reasonably resistant to acids, bases, and many organic chemicals, but can be attacked by aromatic and halogenated hydrocarbons.
- It may contain trace levels (ppm) of Ca, Zr, P, Fe, Zn, Cu, Ti, and Al.
Información de órdenes
Disponible en una gran variedad de materiales, cada uno resistente a una amplia gama de productos químicos Todos los tamaños son compatibles con los recipientes para muestras X-Cell.
Especificaciones
XRF Spectrometers | |
Covers sample window | |
Up to 100°C |
Película de ventana | |
Polipropileno | |
0,2 mil |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Cole-Parmer™ Polypropylene XRF Window Film