Learn More
Cole-Parmer™ Polypropylene XRF Window Film
Thin window film for XRF liquid sample cups.
Marca:  Cole-Parmer™ 3521
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15310572
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Minimiza las fugas que podrían dañar el espectrofotómetro.
Información de órdenes
Disponible en una gran variedad de materiales, cada uno resistente a una amplia gama de productos químicos Todos los tamaños son compatibles con los recipientes para muestras X-Cell.
Especificaciones
Especificaciones
XRF Spectrometers
2.5 in. Window Film Circles
6,35cm
Polipropileno
Up to 100°C
Película de ventana
2,5 in
Covers sample window
500/caja
0,2 mil
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Cole-Parmer™ Polypropylene XRF Window Film > Polipropileno, círculos de 6,35 cm (2,5 pulg)