Learn More
Thermo Scientific™ Células GeneBLAzer™ H2-CRE-bla HEK 293T
GeneBLAzer™ H2-CRE-bla HEK293T cells contain the human Histamine Receptor 2 (H2) stably integrated into the CellSensor™ CRE-bla HEK293T cell line.
Marca: Thermo Scientific™ K1707
Descripción
GeneBLAzer™ H2-CRE-bla HEK293T cells contain the human Histamine Receptor 2 (H2) stably integrated into the CellSensor™ CRE-bla HEK293T cell line. CellSensor™ CRE-bla HEK293T cells (Cat. No. K1540) contain a beta-lactamase reporter gene under control of the Cyclic AMP Response Element (CRE) response element.
The GeneBLAzer™ H2-CRE-bla HEK293T cells are functionally validated for Z' and EC50 concentrations of Histamine. In addition, GeneBLAzer™ H2-CRE-bla HEK293T cells have been tested for assay performance under variable conditions. These data are found in the Validation & Assay Performance Summary.
The H2 receptor has been implicated in a number of disorders, including peptic ulcer disease (PUD), gastroesophageal reflux disease (GERD), dyspepsia, and stress ulcer prophylaxis.
For Academic pricing please login or contact us at discoverysciences@invitrogen.com.
Especificaciones
BC054510.2 | |
Células divisoras | |
Células GeneBLAzer™ H2-CRE-bla HEK 293T, 2 x 106 células, cantidad de células ∽ 2 000 000 células/vial a 2 000 000 células/ml, línea de células 293T (HEK), método de detección fluorescente, objetivo quimiomodulable GPCR, indicador BLA (beta-lactamasa), almacenamiento en nitrógeno líquido | |
FRET | |
Células GeneBLAzer™ H2-CRE-bla HEK293T (kit de carga LiveBLazer™-FRET B/G, solución D y otros materiales se requieren por separado; por favor, consulte el protocolo). Incluye: Células GeneBLAzer™ H2-CRE-bla HEK293T, protocolo de ensayo GeneBLAzer™ H2-CRE-bla HEK293T, certificado de análisis | |
GeneBLAzer™ | |
BLA (betalactamasa) | |
HRH2, H2 | |
293T (HEK) | |
GPCR |
Gen informador de beta lactamasa a base de células | |
Contenido: Células K1707 GeneBLAzer™ H2-CRE-bla HEK293T (El kit de carga LiveBLAzer™-FRET B⁄G, la solución D y otros materiales se solicitan por separado; consulte el protocolo). Incluye: • Células GeneBLAzer™ H2-CRE-bla HEK293T • Protocolo de ensayo GeneBLAzer™ H2-CRE-bla HEK293T • Certificado de análisis Almacenamiento: Las células GeneBLAzer™ H2-CRE-bla HEK293T se envían en hielo seco y deben almacenarse en nitrógeno líquido inmediatamente después de su recepción. |
|
Fluorescente | |
HRH2 | |
Origen del clon unicelular | |
2 x 106 células | |
293T (HEK) | |
Células GeneBLAzer™ H2-CRE-bla HEK 293T | |
GeneBLAzer™ |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
36310 | Certificado de análisis | 16/04/2017 | K1707 |