Learn More
Heathrow Scientific™ Depósito de reactivos de poliestireno con envasado a granel
Los depósitos de reactivos ofrecen un fresco y moderno diseño con funciones mejoradas para optimizar los procedimientos de pipeteo.
83.75€
Especificaciones
Color | Blanco |
---|---|
Material | Poliestireno |
Esterilidad | No estéril |
Envase | Envasado a granel |
Cantidad | 100/paq. |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16361076
|
Heathrow Scientific™
120752 |
55 ml |
83.75€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 02-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- El diseño de cubeta con un fondo en forma de V ayuda a garantizar el acceso a todo el reactivo y que este se puede aspirar fácilmente
- La construcción de paredes gruesas y la amplia base añaden estabilidad y durabilidad haciendo que el depósito se maneje de un modo sencillo sin la deformación del producto, lo que se traduce en menos derrames
- Los depósitos pueden apilarse de un modo cómodo gracias al diseño de anidación exclusivo, que permite una separación fácil
- Diseñado para permanecer plano en la mesa de trabajo y no deformarse
- Certificado de calidad disponible bajo petición
- Desechables
Especificaciones
Blanco | |
No estéril | |
100/paq. | |
1 cubeta inferior | |
Enrollado |
Poliestireno | |
Envasado a granel | |
No | |
Sí |