Learn More
Sampling Systems™ PharmaScoop™ Desechable SteriWare™
BIOPHARMA
Fabricadas en una sala limpia de clase 100 000 para garantizar su higiene. Las cucharas Pharma desechables de poliestireno Sampling Systems™ se envasan individualmente y no requieren una limpieza cara ni validación de limpieza.
Marca:  Sampling Systems™ 8045A-60
 View more versions of this product
Product Code. 15809431
  • 126.00€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 12-05-2025
para ver el stock
Explore more special offers
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Description
Description
  • Moldeados y envasados en un cuarto limpio de clase 100 000
  • Envasadas individualmente en un embalaje ultra-resistente con diseño fácil de abrir
  • Fabricada con material conforme a FDA, CE 1935/2004 y UE 10/2011
  • Sin EEB/EET
  • Trazabilidad total de lotes
  • Disponible preesterilizado (SAL 10-6)
  • Gran variedad de diferentes tamaños disponibles
  • Buenas prácticas de fabricación (GMP) para mantener sus manos fuera del producto tanto como sea posible
  • Se ha colocado el mango ergonómico en lo alto de la pala
  • Sin contaminación cruzada
  • No requiere limpieza
Specifications
Specifications
Cuchara Desechable
Embolsadas individualmente
Blanco
Poliestireno
60 mL
No estéril
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote120238 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha20/01/2025 Catalog Number8045A-60
Número de lote120237 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha12/11/2024 Catalog Number8045A-60
Número de lote119216 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha16/09/2024 Catalog Number8045A-60
Número de lote119215 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha22/07/2024 Catalog Number8045A-60
Número de lote118016 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha13/03/2024 Catalog Number8045A-60
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Sampling Systems™ PharmaScoop™ Desechable SteriWare™ > Capacidad, métrico: 60ml
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.