Learn More
Sampling Systems™ PharmaScoop™ Desechable SteriWare™
BIOPHARMA
Fabricadas en una sala limpia de clase 100 000 para garantizar su higiene. Las cucharas Pharma desechables de poliestireno Sampling Systems™ se envasan individualmente y no requieren una limpieza cara ni validación de limpieza.
Marca:  Sampling Systems™ 8045A-250S
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16466840
  • 194.00€ / paquete de 85
Fecha estimada de envío: 14-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Moldeados y envasados en un cuarto limpio de clase 100 000
  • Envasadas individualmente en un embalaje ultra-resistente con diseño fácil de abrir
  • Fabricada con material conforme a FDA, CE 1935/2004 y UE 10/2011
  • Sin EEB/EET
  • Trazabilidad total de lotes
  • Disponible preesterilizado (SAL 10-6)
  • Gran variedad de diferentes tamaños disponibles
  • Buenas prácticas de fabricación (GMP) para mantener sus manos fuera del producto tanto como sea posible
  • Se ha colocado el mango ergonómico en lo alto de la pala
  • Sin contaminación cruzada
  • No requiere limpieza
Especificaciones
Especificaciones
Cuchara Desechable
Embolsadas individualmente
Blanco
Poliestireno
250 mL
Estéril
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote121527 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha19/03/2025 Catalog Number8045A-250S
Número de lote120258 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha27/01/2025 Catalog Number8045A-250S
Número de lote119226 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha23/10/2024 Catalog Number8045A-250S
Número de lote117273 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha12/02/2024 Catalog Number8045A-250S
Número de lote116166 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha23/01/2024 Catalog Number8045A-250S
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Sampling Systems™ PharmaScoop™ Desechable SteriWare™ > Capacidad, Métrico: 250mL