Learn More
Fisherbrand™ Insertos de cajas criogénicas de cartón, 136 mm
Combine estos insertos con cajas criogénicas para un almacenamiento de células y una manipulación de muestras flexibles. Los insertos para cajas criogénicas de cartón Fisherbrand™ incluyen cartón resistente a temperaturas ultrabajas con acabado repelente al agua para el almacenamiento de muestras.
Marca:  Fisherbrand™ FB71314
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11802533
  • 44.65€ / paquete de 10
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Cartón resistente a temperaturas ultrabajas
  • Para almacenamiento de muestras
  • Resistente a temperaturas mínimas de hasta -80 °C
  • Acabado repelente al agua
Especificaciones
Especificaciones
10 Paquetes
Insertos de rejilla
Tubos de almacenamiento de muestras
136 mm
8 x 8
Cartón
Almacenamiento de muestras
20 mm
136 mm
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Fisherbrand™ Insertos de cajas criogénicas de cartón, 136 mm > Rejilla: 8 x 8; altura: 30mm; ancho: 136mm