Learn More
Ratiolab™ Pipetas serológicas de poliestireno
Marca:  Ratiolab™ 3110011
Detalles adicionales : Peso : 0.25000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10150843
  • 60.80€ / paquete de 200
Fecha estimada de envío: 10-03-2025
para ver el stock
Especificaciones
Poliestireno de vidrio
Sí
3 mL
Plástico/papel
10 mL
Pipeta serológica
Estéril
0,1 mL
200/paq.
Transparente
295 mm