Learn More
Ratiolab™ Pipetas serológicas de poliestireno
60.80€ - 63.65€
Especificaciones
Material | Poliestireno de vidrio |
---|---|
Esterilidad | Estéril |
Graduado | Sí |
Graduaciones | 0,1 mL |
Graduaciones negativas | 3 mL |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10150843
|
Ratiolab™
3110011 |
10 mL |
60.80€
paquete de 200 |
Fecha estimada de envío: 10-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10726334
|
Ratiolab™
3105011 |
5 mL |
63.65€
paquete de 200 |
Fecha estimada de envío: 27-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Especificaciones
Poliestireno de vidrio | |
Sí | |
3 mL | |
Transparente | |
Pipeta serológica |
Estéril | |
0,1 mL | |
Plástico/papel | |
295 mm |