Learn More
Fisherbrand™ Navecilla de pesaje antiestática de poliestireno
Pese y vierta muestras con facilidad. La navecilla de pesaje estándar de poliestireno Fisherbrand se pliega con facilidad y cuenta con una superficie lisa y esquinas redondeadas para facilitar el vertido. Elija el tamaño y el color que mejor se adapte a sus necesidades. Desechable y duradera.
Marca:  Fisherbrand™ HS1420CCF
42.09 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24138" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12608513
  • 71.75€ / paquete de 500
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Las navecillas flexibles presentan superficies lisas y esquinas redondeadas para proporcionar un vertido preciso con una pérdida mínima de muestra
  • Seleccione blanco o negro para obtener el mejor contraste de color
  • Superficie antiestática para asegurar que la muestra se retira completamente
  • Las navecillas son poco profundas, con un fondo ancho y plano para evitar vuelcos
  • Biológicamente inerte y resistente para diluir y debilitar ácidos, soluciones acuosas, alcoholes y bases.
  • Intervalo de temperaturas de – 10 C a 70 °C
  • Disponibles en tres tamaños y dos colores, en packs de 500
  • Todas están aprobadas por la FDA para uso alimentario
Especificaciones
Especificaciones
Plano
Blanco
Poliestireno
Navecilla de pesaje antiestática
Grande: 140 x 140 x 22 mm
140 mm
280 ml
Desechables
Diamante
Analizador de humedad por microondas
140 mm
22 mm
SDS
Documentos Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
  • Multiple Manufacturers
    Ofrecemos grandes descuentos para una gran variedad de productos muy conocidos, como productos químicos, material esencial de laboratorio, productos para ciencias de la vida, equipos, consumibles y productos de seguridad.
    Promo Code: 24155
    Expires2025-04-30
    Hot Deal
    *Se aplicará un descuento a los pedidos recibidos por Fisher Scientific entre el 01/03/2025 y el 30/04/2025. El código promocional debe presentarse al realizar el pedido. Los descuentos se aplican al precio de lista vigente en la recepción del pedido. Este código promocional no puede combinarse con otros códigos promocionales en el mismo pedido. Esta oferta no será válida donde esté prohibida o restringida por leyes estatales, provinciales o locales, así como por cualquier reglamento o política institucional. Pueden aplicarse otras restricciones.
    Términos y Condiciones See Full Promo Details
  • Multiple Manufacturers
    Consiga grandes descuentos en productos para sus análisis
    Promo Code: 24138
    Expires2025-04-30
Título del producto
Fisherbrand™ Navecilla de pesaje antiestática de poliestireno > Capacidad: 280 ml; color: blanco; fondo: 22mm