Learn More
Greiner Bio-One Tapa estándar de poliestireno sin anillos de condensación
Proporciona protección contra la contaminación y la evaporación durante el almacenamiento de muestras y el cultivo celular. Las tapas estándar de poliestireno Greiner BioOne™ están disponibles en una amplia variedad de formatos para satisfacer las necesidades de los laboratorios.
Marca: Greiner Bio-One 656191
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Sin ADN humano, ARNasa o ADNasa detectables
- Apirógenas
- Perfil de tapa alto; altura: 9 mm
Especificaciones
Transparente | |
Estéril | |
No | |
Perfil bajo | |
Microplacas estándar de 384 pocillos |
Poliestireno | |
Placas de 96 pocillos con pocillo estilo chimenea | |
200 | |
Tapa de placa |