Learn More
Greiner Bio-One Tapa estándar de poliestireno sin anillos de condensación
Proporciona protección contra la contaminación y la evaporación durante el almacenamiento de muestras y el cultivo celular. Las tapas estándar de poliestireno Greiner BioOne™ están disponibles en una amplia variedad de formatos para satisfacer las necesidades de los laboratorios.
175.00€ - 411.00€
Especificaciones
Color | Transparente |
---|---|
Material | Poliestireno |
Incluye | Placas de 96 pocillos con pocillo estilo chimenea |
Anillos de condensación | No |
Tipo de producto | Tapa de placa |
Código de producto | Marca | Esterilidad | Formato | Plate Compatibility | Anillos de condensación | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Esterilidad | Formato | Plate Compatibility | Anillos de condensación | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
10389031
|
Greiner Bio-One
656190 |
No estéril | Perfil bajo | Microplacas estándar de 384 pocillos | No |
349.00€
paquete de 200 |
Fecha estimada de envío: 14-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||
10421611
|
Greiner Bio-One
656101 |
No estéril | Perfil alto | Microplaca de 96 pocillos, no tratada con TC | No |
175.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 15-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||
10414625
|
Greiner Bio-One
691161 |
Estéril | Perfil ultrabajo | Microplacas de perfil bajo y forma alta, microplacas de 384 pocillos de volumen pequeño LoBase o microplacas de 1536 pocillos | No |
369.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 15-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||
10761211
|
Greiner Bio-One
656161 |
Estéril | Perfil alto | Microplaca de 96 pocillos, no tratada con TC | No |
203.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 14-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||
10292811
|
Greiner Bio-One
656191 |
Estéril | Perfil bajo | Microplacas estándar de 384 pocillos | No |
411.00€
paquete de 200 |
Fecha estimada de envío: 14-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
- Libres de ADNasa, ARNasa y ADN humano detectables
- Apirógenas
- Disponibles en
- Perfil alto: altura: 9 mm
- Perfil bajo: altura de 6 mm
Especificaciones
Transparente | |
Placas de 96 pocillos con pocillo estilo chimenea | |
Tapa de placa |
Poliestireno | |
No |