Learn More
Kinematica™ Soportes del homogeneizador Polytron™: Anillos de seguridad
Para su uso con soportes de homogeneizador Polytron de la forma indicada
Marca:  Kinematica™ 11045035
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10002153
  • 54.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 30-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
El anillo de seguridad evita la bajada incontrolada de la unidad motriz. También se puede utilizar para fijar la altura de la unidad motriz.
Especificaciones
Especificaciones
Anillo de colocación de seguridad
Acero inoxidable
Soporte ST-P10/600