Learn More
Kinematica™ Soportes del homogeneizador Polytron™: Anillos de seguridad
Para su uso con soportes de homogeneizador Polytron de la forma indicada
27.00€ - 54.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Anillo de colocación de seguridad |
---|---|
Material | Acero inoxidable |
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10002153
|
Kinematica™
11045035 |
Anillo de colocación de seguridad | Soporte ST-P10/600 |
54.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10233152
|
Kinematica™
11045031 |
Anillo de colocación de seguridad | Unidades de dispersión ST-F20/600, PT-ST 2101, PT-ST 4001 |
27.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
El anillo de seguridad evita la bajada incontrolada de la unidad motriz. También se puede utilizar para fijar la altura de la unidad motriz.Especificaciones
Anillo de colocación de seguridad | |
Acero inoxidable |