Learn More
LABPLAS Polyurethane Sani-Stick with Buffered Peptone Water
Synthetic polyurethane sponge with stick for sampling surfaces, with buffer to neutralize disinfectant.
Marca:  LABPLAS KSS-67910-BPW
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17946549
  • 271.00€ / paquete de 100
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Polyurethane Sani-Stick
  • Saturated with buffered peptone water
  • Dimensions: 160 x 229 mm
  • Holds: 600 mL
  • Option to include gloves with kit
Especificaciones
Especificaciones
Hygiene Sponge Sampling Kit
Neutralizers
Sterile
None