Learn More
LABPLAS Polyurethane Sani-Stick with Buffered Peptone Water
Synthetic polyurethane sponge with stick for sampling surfaces, with buffer to neutralize disinfectant.
271.00€ - 326.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Hygiene Sponge Sampling Kit |
---|---|
Tipo de medios | Neutralizers |
Esterilidad | Sterile |
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17946549
|
LABPLAS
KSS-67910-BPW |
None |
271.00€
paquete de 100 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17996639
|
LABPLAS
KSS-67915-BPW |
Gloves |
326.00€
paquete de 100 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Polyurethane Sani-Stick
- Saturated with buffered peptone water
- Dimensions: 160 x 229 mm
- Holds: 600 mL
- Option to include gloves with kit
Especificaciones
Hygiene Sponge Sampling Kit | |
Neutralizers | |
Sterile |